1-(6-Aminohexyl)-1H-pyrrole-2,5-dione 2,2,2-trifluoroacetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC908951-250MG
APOSPC908951-250MGEA 102 EUR InStock
APOSPC908951-250MG
1-(6-Aminohexyl)-1H-pyrrole-2,5-dione 2,2,2-trifluoroacetate 97%
1-(6-Aminohexyl)-1H-pyrrole-2,5-dione 2,2,2-trifluoroacetate
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₂·CF₃CO₂H
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519191
CAS-Nummer: 731862-92-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge