2-Chloro-4-fluoro-6-nitroaniline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC909152-5G
APOSPC909152-5GEA 116 EUR InStock
APOSPC909152-5G
2-Chloro-4-fluoro-6-nitroaniline 96%
2-Chloro-4-fluoro-6-nitroaniline
Formel: C₆H₄ClFN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22571067
CAS-Nummer: 153505-32-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge