4,6-Difluoro-1,3-benzoxazol-2-amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC909840-1G
APOSPC909840-1GEA 828 EUR InStock
APOSPC909840-1G
4,6-Difluoro-1,3-benzoxazol-2-amine 96%
4,6-Difluoro-1,3-benzoxazol-2-amine
Formel: C₇H₄F₂N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17216199
CAS-Nummer: 1339452-03-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge