3,4-Difluoro-5-methoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC910259-1G
APOSPC910259-1GEA 632 EUR InStock
APOSPC910259-1G
3,4-Difluoro-5-methoxyphenol 95%
3,4-Difluoro-5-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
MW: 160.118 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22414498
CAS-Nummer: 1394915-77-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge