2-fluorobenzene-1,3-dicarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC910889-1G
APOSPC910889-1GEA 159 EUR InStock
APOSPC910889-1G
2-fluorobenzene-1,3-dicarboxylic acid 95%
2-fluorobenzene-1,3-dicarboxylic acid
Formel: C₈H₅FO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042505
CAS-Nummer: 1583-65-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge