3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC9112-25G
APOSPC9112-25GEA 558 EUR InStock
APOSPC9112-25G
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Formel: C₄H₂F₆O₂
MW: 196.048 g/mol
Siedepunkt: 125 °C
Melting Pt: 46…53 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00464165
CAS-Nummer: 564-10-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge