4-Brom-3-(trifluormethyl)chinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC9149-1G
APOSPC9149-1GEA 237 EUR InStock
APOSPC9149-1G
4-Brom-3-(trifluormethyl)chinolin 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅BrF₃N
MW: 276.0526 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458128
CAS-Nummer: 590371-97-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge