4-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC9309-1G
APOSPC9309-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC9309-1G
4-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 95%
4-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O
Siedepunkt: 94…97 °C/10mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458136
CAS-Nummer: 74426-51-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge