1-(4-Fluorobenzyl)-4-(2-hydroxyethyl)piperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC9347-1G
APOSPC9347-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC9347-1G
1-(4-Fluorobenzyl)-4-(2-hydroxyethyl)piperazine 97%
1-(4-Fluorobenzyl)-4-(2-hydroxyethyl)piperazine
Formel: C₁₃H₁₉FN₂O
Melting Pt: 55…56 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00203973
CAS-Nummer: 174561-11-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge