Methyl-3-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}-2-thiophenecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC9402-1G
APOSPC9402-1GEA 178 EUR InStock
APOSPC9402-1G
Methyl-3-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-3-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}-2-thiophenecarboxylate
Formel: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
Melting Pt: 63…64 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00141796
CAS-Nummer: 338756-06-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge