6-Methyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC9432-1G
APOSPC9432-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC9432-1G
6-Methyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
6-Methyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formel: C₈H₅F₃N₂O
Melting Pt: 232…234 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01314908
CAS-Nummer: 654-49-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge