2-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)propanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC9503-1G
APOSPC9503-1GEA 174 EUR InStock
APOSPC9503-1G
2-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)propanoic acid 97%
2-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)propanoic acid
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO₄S
Melting Pt: 123…125 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00172805
CAS-Nummer: 288266-54-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge