2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC9506-50MG
APOSPC9506-50MGEA 14.7 EUR InStock
APOSPC9506-50MG
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₆F₃NO₂S
Melting Pt: 200…202 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00142039
CAS-Nummer: 115311-32-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge