Ethyl(3,4-difluorbenzoyl)formiat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC9522-100MG
APOSPC9522-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9522-100MG
Ethyl(3,4-difluorbenzoyl)formiat
Ethyl(3,4-difluorbenzoyl)formiat
Formel: C₁₀H₈F₂O₃
Siedepunkt: 105 °C/0,1mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319619
CAS-Nummer: 73790-05-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge