5-Chlor-2-fluorphenylisothiocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC9564-1G PC9564-5G PC9564-250MG
APOSPC9564-1GEA 72.7 EUR InStock
APOSPC9564-1G APOSPC9564-5G APOSPC9564-250MG
5-Chlor-2-fluorphenylisothiocyanat 97%
5-Chlor-2-fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃ClFNS
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 247170-25-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge