1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC9582-100MG
APOSPC9582-100MGEA 111 EUR InStock
APOSPC9582-100MG
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepane
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepane
Formel: C₁₁H₁₄F₃N₃
Siedepunkt: 90 °C/0,2mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12756231
CAS-Nummer: 243666-15-1
UN: 3267
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge