Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Perfluoropentanoyl chloride 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC9708-1G PC9708-25G PC9708-5G
APOSPC9708-1GEA 198 EUR InStock
APOSPC9708-1G APOSPC9708-25G APOSPC9708-5G
Perfluoropentanoyl chloride 97%
Perfluoropentanoyl chloride


Formel: C₅ClF₉O
MW: 282.492 g/mol
Siedepunkt: 67.5…68 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00155890
CAS-Nummer: 375-60-0
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge