1-Chloro-2,4-dinitro-5-fluorobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC9715-1G
APOSPC9715-1GEA 524 EUR InStock
APOSPC9715-1G
1-Chloro-2,4-dinitro-5-fluorobenzene 98%
1-Chloro-2,4-dinitro-5-fluorobenzene
Formel: C₆H₂ClFN₂O₄
Melting Pt: 74 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047671
CAS-Nummer: 327-91-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge