4-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC9864-250MG
APOSPC9864-250MGEA 36.4 EUR InStock
APOSPC9864-250MG
4-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 97%
4-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₄F₃NOS
Siedepunkt: 92…94 °C/15mmHg
Dichte: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 80 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00036025
CAS-Nummer: 24032-84-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge