1H-Tridecafluoro-3,3-dimethylhex-1-yne
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC9873-1G
APOSPC9873-1GEA 52.6 EUR InStock
APOSPC9873-1G
1H-Tridecafluoro-3,3-dimethylhex-1-yne
1H-Tridecafluoro-3,3-dimethylhex-1-yne
Formel: C₈HF₁₃
Siedepunkt: 89 °C
Dichte: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00155807
CAS-Nummer: 261503-44-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge