4,5-Difluorobenzene-1,2-diol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC9889-250MG
APOSPC9889-250MGEA 174 EUR InStock
APOSPC9889-250MG
4,5-Difluorobenzene-1,2-diol 97%
4,5-Difluorobenzene-1,2-diol
Formel: C₆H₄F₂O₂
MW: 146.092 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458183
CAS-Nummer: 147300-08-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge