2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC99407-250MG PC99407-1G PC99407-5G
APOSPC99407-250MGEA 178 EUR InStock
APOSPC99407-250MG APOSPC99407-1G APOSPC99407-5G
2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
Formel: C₅H₂F₃NOS·H₂O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD30742687
CAS-Nummer: 2097800-30-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge