2-Chlor-4-fluorphenylhydrazin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC9959-5G
APOSPC9959-5GEA 517 EUR InStock
APOSPC9959-5G
2-Chlor-4-fluorphenylhydrazin
2-Chlor-4-fluorphenylhydrazin
Formel: C₆H₆ClFN₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094567
CAS-Nummer: 119452-65-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge