5-(2,4-Difluorphenyl)isoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC9964-250MG
APOSPC9964-250MGEA 58 EUR InStock
APOSPC9964-250MG
5-(2,4-Difluorphenyl)isoxazol
5-(2,4-Difluorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₅F₂NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02183538
CAS-Nummer: 138716-46-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge