3-(4-Fluorophenylthio)propanoic acid, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC9991-1G
APOSPC9991-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC9991-1G
3-(4-Fluorophenylthio)propanoic acid, tech
3-(4-Fluorophenylthio)propanoic acid
Formel: C₉H₉FO₂S
Melting Pt: 75…78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236613
CAS-Nummer: 19543-85-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge