Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Stärke, löslich Potato Ph. Eur., Reag. USP zA

Lieferant: APPLICHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


121096.1210 121096.0416 121096.1211
APPC121096.1210EA 47.1 EUR InStock
APPC121096.1210 APPC121096.0416 APPC121096.1211
Stärke, löslich Potato Ph. Eur., Reag. USP zA
Stärke, löslich
Indicator for iodometry.


Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity IR Passes Test
pH sol. 2% 5.0 - 7.0
Insoluble Matter in H₂O Passes Test
Reducing Substances (as C₆H₁₂O₆) 0.7%
Loss on Drying at 100 °C 13 - 20%
Residue on Ignition (as SO₄) 1.5%
Sensitivity as Iodine Reagent Passes Test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge