Calciumchlorid Hexahydrat ≥98% zur Analyse
Lieferant: APPLICHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
121214.0416
APPC121214.0416EA 587 EUR InStock
APPC121214.0416
Calciumchlorid Hexahydrat ≥98% zur Analyse
Calciumchlorid Hexahydrat
Formel: CaCl₂·6H₂O
MDL Number: MFCD00149616
CAS-Nummer: 7774-34-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge