Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Fluorwasserstoffsure 48% zur Analyse, ACS, ISO 1 * 2,5 L

Lieferant: APPLICHEM

Fluorwasserstoffsure 48% zur Analyse, ACS, ISO 1 * 2,5 L

 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Fluorwasserstoffsäure 48% zur Analyse, ACS, ISO 1 * 2,5 L APPC131028.1212 1 * 2,5 L
Hersteller-Artikelnummer:: 131028.1212
Lokale Artikelnummer:: APPC131028.1212
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
 
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice.