Perchlorsure 70% zur Analyse, ACS, ISO 1 * 1.000 mL
Lieferant: APPLICHEM
Perchlorsure 70% zur Analyse, ACS, ISO 1 * 1.000 mL
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Perchlorsäure 70% zur Analyse, ACS, ISO 1 * 1.000 mL APPC132175.1611 1 * 1.000 mL
Hersteller-Artikelnummer:: 132175.1611
Lokale Artikelnummer:: APPC132175.1611
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder