Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Aluminiumchlorid Hexahydrat 95,0-101,0% USP, Ph. Eur., BP, pharmazeutischer Qualität

Lieferant: APPLICHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

141097.0416 141097.1210
APPC141097.0416EA 655 EUR InStock
APPC141097.0416 APPC141097.1210
Aluminiumchlorid Hexahydrat 95,0-101,0% USP, Ph. Eur., BP, pharmazeutischer Qualität
Aluminiumchlorid Hexahydrat


Formel: AlCl₃·6H₂O
Dichte: 2,398 g/ml
MDL Number: MFCD00149134
CAS-Nummer: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Compl.) 95.0 - 101.0%
Identity According to Pharmacopoeias Passes Test
Appearance of solution Passes Test
Insoluble matter in H₂O 0.0002
Ammonium (NH₄) 0.0005
Sulphate (SO₄) 0.0001
Residual solvents (Ph.Eur/ Passes Test
Alkali and alkaline-earth 0.5%
Water (H₂O) 42.0 - 48.0%
Heavy metals (as Pb) 0.002%
Iron (Fe) 0.001%
Cadmium (Cd) - ICH Q3D Max. 0.5 ppm
Lead (Pb) - ICH Q3D Max. 0.5 ppm
Arsenic (As) - ICH Q3D Max. 1.5 ppm
Mercury (Hg) - ICH Q3D Max. 1.5 ppm
Cobalt (Co) - ICH Q3D Max. 5 ppm
Vanadium (V) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Nickel (Ni) - ICH Q3D Max. 20 ppm
Thallium (Tl) - ICH Q3D Max. 0.8 ppm
Gold (Au) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Palladium (Pd) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Iridium (Ir) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Osmium (Os) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Rhodium (Rh) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Ruthenium (Ru) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Selenium (Se) - ICH Q3D Max. 15 ppm
Silver (Ag) - ICH Q3D Max. 15 ppm
Platinum (Pt) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Lithium (Li) - ICH Q3D Max. 55 ppm
Antimony (Sb) - ICH Q3D Max. 120 ppm
Barium (Ba) - ICH Q3D Max. 140 ppm
Molybdenum (Mo) - ICH Q3D Max. 25 ppm
Copper (Cu) - ICH Q3D Max. 250 ppm
Tin (Sn) - ICH Q3D Max. 600 ppm
Chromium (Cr) - ICH Q3D Max. 25 ppm
Solublility in water at 20 °C 1.330 g/l
pH (50 g/l) 2.5

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge