Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

EDTA-Tetranatriumsalz-Tetrahydrat 98, pure

Lieferant: APPLICHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

141952.1211
APPC141952.1211EA 109 EUR InStock
APPC141952.1211
EDTA-Tetranatriumsalz-Tetrahydrat 98, pure
EDTA-Tetranatriumsalz-Tetrahydrat
  • Synonyms: EDTA Tetrasodium salt; Ethylenedinitriletetraacetic acid; Tetrasodium salt; N,N´-1,2-Ethanediyl-bis[N-(Carboxymethyl) Glycine] Tetr


Formel: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·4H₂O
MW: 452.23 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150027
CAS-Nummer: 13235-36-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Compl.)  98%
Identity IR Passes test
pH sol. 1%  10,4-11,4
Insoluble matter in H₂O 0,02%
Chloride (Cl)  0,02%
Sulfate (SO₄)  0,05%
Heavy metals (as Pb) 0,002%
Copper (Cu) 0,0005%
Iron (Fe) 0,001%
Nickel (Ni) 0,001%
Lead (Pb) 0,001%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge