Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat 97,0-103,0 UV_ASSAY_METHOD Ph. Eur., pure
Lieferant: APPLICHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
141962.1211
APPC141962.1211EA 351 EUR InStock
APPC141962.1211
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat 97,0-103,0 UV_ASSAY_METHOD Ph. Eur., pure
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212.2 g/mol
Siedepunkt: 449
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002196
CAS-Nummer: 121-79-9
Merck Index: 12,08044
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (UV, dried substance) 97,0 - 103,0%
Sulphated ash Max. 0,1%
Loss on drying (105 °C) Max. 0,5%
Identity Passes test
Appearance of solution Passes test
Chloride Max. 0,01%
Total chlorine Max. 0,02%
Gallic acid (TLC) Passes test
Zinc (Zn) max. 0,0025%
Form Solid
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge