4-Chlor-m-kresol 99,0-101,0% USP, NF, BP, Ph. Eur., pharmazeutischer Qualität
Lieferant: APPLICHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
145226.1211
APPC145226.1211EA 1170 EUR InStock
APPC145226.1211
4-Chlor-m-kresol 99,0-101,0% USP, NF, BP, Ph. Eur., pharmazeutischer Qualität
4-Chlor-m-kresol
Formel: C₇H₇ClO
Siedepunkt: 235 °C
Melting Pt: 64…66 °C
MDL Number: MFCD00002323
CAS-Nummer: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
UN: 3437
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99,0-101,0%
Identity (According to pharmacopoeias) Passes test
Acidity Passes test
Insoluble matter in CH₃CH₂OH Passes test
Non-volatile matter 0,1%
Residual solvents (Ph. Eur./USP) Passes test
Related substances (G.C.) individual 0,10%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge