Ethansäure : Trichlormethan (3:2) v/v, pure
Lieferant: APPLICHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
145365.1212
APPC145365.1212EA 55.6 EUR InStock
APPC145365.1212
Ethansäure : Trichlormethan (3:2) v/v, pure
Ethansäure : Trichlormethan
Storage Temperature: Raumtemperatur
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Chloroform (A2640) 2 Parts (v/v)
Acetic Acid (A0662) 3 Parts (v/v)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge