ortho-Phosphorsäure 10% BP, Ph. Eur., USP-NF, pure, Pharma Grade
Lieferant: APPLICHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
147143.0716
APPC147143.0716EA 0 EUR InStock
APPC147143.0716
ortho-Phosphorsäure 10% BP, Ph. Eur., USP-NF, pure, Pharma Grade
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Siedepunkt: 158
Melting Pt: 21
MDL Number: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Acidim.) (w/w) (Ph. Eur.) 9.5 - 10.5 %
Assay (Acidim.) (w/v) (USP-NF) 9.5 - 10.5 %
Identity according to Pharmacopoeias passes test
Appearance of solution passes test Chloride (Cl): 0.0006 %
Sulfate (SO4) (Ph. Eur.) 0.0010 %
Sulfate (SO4) (USP-NF) passes test
Precipitated substances by NH4OH passes test
Residual solvents (Ph.Eur/USP) passes test
Nitrate (NO3) passes test
Hypophosphorous and phosphorous acid passes test
Alkaline phosphates: passes test Fe 0.0006 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge