Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethanol vergällt 70%, technische Qualität (vergällt mit Ketonen)

Lieferant: APPLICHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

147196.1214
APPC147196.1214EA 51.8 EUR InStock
APPC147196.1214
Ethanol vergällt 70%, technische Qualität (vergällt mit Ketonen)
Ethanol vergällt


Formel: H₃CCH₂OH
Dichte: 0,883…0.888 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 69.0 - 71.0%
Acidity (as CH₃COOH) Max. 1.0 mg/100 ml
Identity (IR) Passes Test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge