Schwefelkohlenstoff ≥99,5% (durch GC) zur Synthese
Lieferant: APPLICHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
161244.1611
APPC161244.1611EA 72.4 EUR InStock
APPC161244.1611
Schwefelkohlenstoff ≥99,5% (durch GC) zur Synthese
Schwefelkohlenstoff
Formel: CS₂
Siedepunkt: 46 °C
Melting Pt: –111 °C
Dichte: 1,264 g/cm³
MDL Number: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3 (6.1),I
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Minimum Assay (GC) ≤99.5%
Identity (IR) Passes Test
Water (H₂O) ≤0.05%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge