Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumhydroxid solution_SC 40% w/w

Lieferant: APPLICHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

171220.1214 171220.1315 171220.0716 171220.0715
APPC171220.1214EA 224 EUR InStock
APPC171220.1214 APPC171220.1315 APPC171220.0716 APPC171220.0715
Natriumhydroxid solution_SC 40% w/w
Sodium hydroxide
Absorbs CO₂ from air. Miscible with water.


Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Melting Pt: 323
Dichte: 1.43 g/ml
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Minimum Assay (Acidim.) 40%
Nitrogen Compounds (as N) Max. 0.002%
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 1.0%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge