Perchlorsure 0,1 mol/l (0,1N) in 1,4-Dioxan (Reag. USP) Malsung 1 * 1.000 mL
Lieferant: APPLICHEM
Perchlorsure 0,1 mol/l (0,1N) in 1,4-Dioxan (Reag. USP) Malsung 1 * 1.000 mL
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Perchlorsäure 0,1 mol/l (0,1N) in 1,4-Dioxan (Reag. USP) Maßlösung 1 * 1.000 mL APPC181047.1611 1 * 1.000 mL
Hersteller-Artikelnummer:: 181047.1611
Lokale Artikelnummer:: APPC181047.1611
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder