Kaliumhydroxid 85% Pltzchen (E-525, F.C.C.) Lebensmittelqualitt 1 * 25 kg
Lieferant: APPLICHEM
Kaliumhydroxid 85% Pltzchen (E-525, F.C.C.) Lebensmittelqualitt 1 * 25 kg
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Kaliumhydroxid 85% Plätzchen (E-525, F.C.C.) Lebensmittelqualität 1 * 25 kg APPC201515.0416 1 * 25 kg
Hersteller-Artikelnummer:: 201515.0416
Lokale Artikelnummer:: APPC201515.0416
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder