Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumchlorid Food

Lieferant: APPLICHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


206994.0416
APPC206994.0416EA 0 EUR InStock
APPC206994.0416
Natriumchlorid Food
Natriumchlorid


Formel: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1413 °C
Melting Pt: 804 °C
Dichte: 2,16 g/cm³ at 20 °C
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (as NaCl) after drying at 625 °C 99.0-100.5%
Identity: Chloride passes test
Sodium passes test
Appearance passes test
Loss on drying not more than: 0.5%
Ferrocyanide (as Na4 Fe(CN)6) not more than: 0.0013 %
Calcium and Magnesium not more than: 0.35%
Barium not more than: 300 ppm
Sodium nitrite not more than: 0.5 %
Arsenic (as As) not more than: 1 ppm
Heavy metals (as Pb) not more than: 2 ppm
For use in foodstuffs according to F.C.C. Specifications F.C.C. 12

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge