Kaliumhydrogenphthalat 99,95-100,05% (durch titrimetrische Analyse an Trockenmasse), weißes kristallines Pulver ACS Sekundärstandard für die volumetrische Titration
Lieferant: APPLICHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
241481.1608
APPC241481.1608EA 42.1 EUR InStock
APPC241481.1608
Kaliumhydrogenphthalat 99,95-100,05% (durch titrimetrische Analyse an Trockenmasse), weißes kristallines Pulver ACS Sekundärstandard für die volumetrische Titration
Kaliumhydrogenphthalat
  • Solubility: water 80 g/l at 20 °C
  • Melting point: 295 to 300 °C
  • pH solution, 0,05 mol/l at 25 ±0,2 °C: 4,00 to 4,02
Traceable to NIST
Formel: HOOCC₆H₄COOK
Melting Pt: 295…300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013070
CAS-Nummer: 877-24-7
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=cc8e011180c68e19e524dd3eb6f3b34f86486515&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge