Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau zur klinischen Diagnose
Lieferant: APPLICHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
251338.1610
APPC251338.1610EA 86.3 EUR InStock
APPC251338.1610
Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau zur klinischen Diagnose
Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau
Azur-eosin-methylene blue solution according to Giemsa (slow) for clinical diagnosis.
Suitable for hematology, blood smear staining.
COMPOSITION:
Azur-Eosin-Methylene Blue dye according to Giemsa: 0.5 g
Methanol: 50 ml
Glycerol: 50 ml
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081642
CAS-Nummer: 51811-82-6
UN: 1230
ADR: 3(6.1) II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Suitability for hematology stain passes test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge