Oxidase sticks for microbiology
Lieferant: APPLICHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
416444.2326
APPC416444.2326EA 71.2 EUR InStock
APPC416444.2326
Oxidase sticks for microbiology
Mikrobiologische Testsysteme Enzymatische Tests
Plastic sticks used for the easy and rapid detection of the cytochrome oxidase enzyme in microbiological diagnosis. Oxidase sticks have a much higher stability compared to the traditional laboratory test, because the tetramethyl-p-phenylenediamine reagent is attached to the pad.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge