N,N-Dimethylacetamid 99,9 GC_ASSAY_METHOD GC_HS
Lieferant: APPLICHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
753145.1611
APPC753145.1611EA 226 EUR InStock
APPC753145.1611
N,N-Dimethylacetamid 99,9 GC_ASSAY_METHOD GC_HS
N,N-Dimethylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87.12 g/mol
Siedepunkt: 166.1
Melting Pt: –20 °C
Flash-Pt: 70 °C
MDL Number: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
Merck Index: 13,03254
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=968a34fc55021bedd4138b2c9afb612eaa420c8a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Minimaler Gehalt (GC) 99,9 %
Identität IR entspricht
Brechungsindex n20/D 1,438 - 1,439
APHA Farbe ≤10
Geeignet zur Analyse der Lösemittelrückstände Cg/Hs ≤0,5 ppm
Lösungsmittel der Klasse 1 nach ICH ≤5 ppm
Lösungsmittel der Klasse 2 nach ICH ≤25 ppm
Lösungsmittel der Klasse 3 nach ICH ≤0,05%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge