Agar
Lieferant: APPLICHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A0949.0500 A0949.1000 A0949.5000
APPCA0949.0500EA 138 EUR InStock
APPCA0949.0500 APPCA0949.1000 APPCA0949.5000
Agar
Agar
Melting Pt: 90
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081288
CAS-Nummer: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge