Davidson-Lösung
Lieferant: APPLICHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A3200.1000
APPCA3200.1000EA 160 EUR InStock
APPCA3200.1000
Davidson-Lösung
Färbemittel Mikroskopie- und Färbereagenzien
Die Davidson-Lösung ist ein schnell wirkendes Fixiermittel.
Zusammensetzung:
Entmineralisiertes Wasser: 347 ml/l
Essigsäure 100%: 111 ml/l
Ethanol 99%: 320 ml/l
Formaldehyd-Lösung 10% phosphatgepuffert: 222 ml/l
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge