Folin-Ciocalteus Reagenz Phenols_analysis
Lieferant: APPLICHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A5084.0500
APPCA5084.0500EA 128 EUR InStock
APPCA5084.0500
Folin-Ciocalteus Reagenz Phenols_analysis
Folin-Ciocalteus Reagenz
Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00132625
UN: 3264
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge