HRSU10 Barriere Beutel 130 x 110mm Material: PET-Folie laminiert komplexen 12m / 12m Alu / PE 75 Mikrometern Dampfsperre: MVTR 0,05 g / m / Tag (nach ASTM D 398-83) Sauerstoffbarriere: OTR 0,03 cm3 / m / Tag (nach ASTM D 1434) Lichtbarriere: Lich 1 * 2.500 ST
Lieferant: PALL LIFESCIENCES
HRSU10 Barriere Beutel 130 x 110mm Material: PET-Folie laminiert komplexen 12m / 12m Alu / PE 75 Mikrometern Dampfsperre: MVTR 0,05 g / m / Tag (nach ASTM D 398-83) Sauerstoffbarriere: OTR 0,03 cm3 / m / Tag (nach ASTM D 1434) Lichtbarriere: Lich 1 * 2.500 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
HRSU10 Barriere Beutel 130 x 110mm Material: PET-Folie laminiert komplexen 12µm / 12µm Alu / PE 75 Mikrometern Dampfsperre: MVTR 0,05 g / m² / Tag (nach ASTM D 398-83) Sauerstoffbarriere: OTR 0,03 cm3 / m² / Tag (nach ASTM D 1434) Lichtbarriere: Lich 1 * 2.500 ST ATMIHRSU1015190002 1 * 2.500 ST
Hersteller-Artikelnummer:: HRSU1015190002
Lokale Artikelnummer:: ATMIHRSU1015190002
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder