Wasser, Filter sterile
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AX021403EA 145 EUR InStock
AX021403
Wasser, Filter sterile
Wasser
Formel: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Siedepunkt: 100
Melting Pt: 0
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
Merck Index: 13,10098
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge